Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB5701360
Sigma-Aldrich
Anti-TMOD2 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥66,200
¥66,200
出荷予定日2025年5月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥66,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥66,200
出荷予定日2025年5月31日
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
mouse, human
濃度
0.51 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TMOD2(29767)
詳細
This gene encodes a neuronal-specific member of the tropomodulin family of actin-regulatory proteins. The encoded protein caps the pointed end of actin filaments preventing both elongation and depolymerization. The capping activity of this protein is dependent on its association with tropomyosin. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. [provided by RefSeq, Dec 2008]
免疫原
A synthesized peptide derived from human TMOD2
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701360-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)