安全性情報
SAB5701286
Sigma-Aldrich
Anti-USP14 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥66,200
¥66,200
出荷予定日2025年5月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥66,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥66,200
出荷予定日2025年5月31日
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
human, mouse, rat
濃度
0.8 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... USP14(9097)
詳細
This gene encodes a member of the ubiquitin-specific processing (UBP) family of proteases that is a deubiquitinating enzyme (DUB) with His and Cys domains. This protein is located in the cytoplasm and cleaves the ubiquitin moiety from ubiquitin-fused precursors and ubiquitinylated proteins. Mice with a mutation that results in reduced expression of the ortholog of this protein are retarded for growth, develop severe tremors by 2 to 3 weeks of age followed by hindlimb paralysis and death by 6 to 10 weeks of age. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthesized peptide derived from human USP14
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701286-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)