安全性情報
SAB5701152
Sigma-Aldrich
Anti-CD18 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥66,200
¥66,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥66,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥66,200
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
rat, mouse, human
濃度
1.2 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGB2(3689)
詳細
This gene encodes an integrin beta chain, which combines with multiple different alpha chains to form different integrin heterodimers. Integrins are integral cell-surface proteins that participate in cell adhesion as well as cell-surface mediated signalling. The encoded protein plays an important role in immune response and defects in this gene cause leukocyte adhesion deficiency. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Dec 2014]
免疫原
A synthesized peptide derived from human CD18
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701152-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)