Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
SAB5701070
Sigma-Aldrich
Anti-TIMM50 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥66,200
¥66,200
出荷予定日2025年5月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥66,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥66,200
出荷予定日2025年5月31日
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
mouse, rat, human
濃度
0.58 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TIMM50(92609)
詳細
This gene encodes a subunit of the TIM23 inner mitochondrial membrane translocase complex. The encoded protein functions as the receptor subunit that recognizes the mitochondrial targeting signal, or presequence, on protein cargo that is destined for the mitochondrial inner membrane and matrix. This protein may also play a role in maintaining the membrane permeability barrier, and knockdown of this gene in human cells results in the release of cytochrome c and apoptosis. [provided by RefSeq, Jul 2016]
免疫原
A synthesized peptide derived from human TIMM50
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701070-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)