安全性情報
SAB5700947
Sigma-Aldrich
Anti-Grp75/MOT/HSPA9 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥66,200
¥66,200
出荷予定日2025年4月14日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥66,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥66,200
出荷予定日2025年4月14日
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
human, rat, mouse
濃度
1.4 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HSPA9(3313)
関連するカテゴリー
詳細
This gene encodes a member of the heat shock protein 70 gene family. The encoded protein is primarily localized to the mitochondria but is also found in the endoplasmic reticulum, plasma membrane and cytoplasmic vesicles. This protein is a heat-shock cognate protein. This protein plays a role in cell proliferation, stress response and maintenance of the mitochondria. A pseudogene of this gene is found on chromosome 2.[provided by RefSeq, May 2010]
免疫原
A synthesized peptide derived from human Grp75/MOT/HSPA9
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700947-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)