Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
SAB5700890
Sigma-Aldrich
Anti- HMGB1 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥76,600
¥76,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥76,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥76,600
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
交差性
human, rat, mouse
濃度
0.52 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HMGB1(3146)
詳細
This gene encodes a protein that belongs to the High Mobility Group-box superfamily. The encoded non-histone, nuclear DNA-binding protein regulates transcription, and is involved in organization of DNA. This protein plays a role in several cellular processes, including inflammation, cell differentiation and tumor cell migration. Multiple pseudogenes of this gene have been identified. Alternative splicing results in multiple transcript variants that encode the same protein.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human HMGB1 (NP_002119.1).
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700890-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)