安全性情報
SAB5700844
Sigma-Aldrich
Anti-SOCS1 antibody produced in rabbit
別名:
CIS1, CISH1, JAB, SOCS-1, SOCS1, SSI-1, SSI1, TIP-3, TIP3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥55,000
¥55,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥55,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥55,000
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
23
交差性
rat, mouse, human
濃度
1.50 mg/ml
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SOCS1(8651)
詳細
This gene encodes a member of the STAT-induced STAT inhibitor (SSI), also known as suppressor of cytokine signaling (SOCS), family. SSI family members are cytokine-inducible negative regulators of cytokine signaling. The expression of this gene can be induced by a subset of cytokines, including IL2, IL3 erythropoietin (EPO), CSF2/GM-CSF, and interferon (IFN)-gamma. The protein encoded by this gene functions downstream of cytokine receptors, and takes part in a negative feedback loop to attenuate cytokine signaling. Knockout studies in mice suggested the role of this gene as a modulator of IFN-gamma action, which is required for normal postnatal growth and survival.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-211 of human SOCS1 (NP_003736.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700844-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)