安全性情報
SAB5700842
Sigma-Aldrich
Anti-HIF1A antibody produced in rabbit
別名:
HIF-1-alpha, HIF-1A, HIF-1alpha, HIF1, HIF1-ALPHA, HIF1A, MOP1, PASD8, bHLHe78
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥48,530
¥48,530
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥48,530
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥48,530
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
82
92
95
交差性
human
濃度
4.04 mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HIF1A(3091)
詳細
This gene encodes the alpha subunit of transcription factor hypoxia-inducible factor-1 (HIF-1), which is a heterodimer composed of an alpha and a beta subunit. HIF-1 functions as a master regulator of cellular and systemic homeostatic response to hypoxia by activating transcription of many genes, including those involved in energy metabolism, angiogenesis, apoptosis, and other genes whose protein products increase oxygen delivery or facilitate metabolic adaptation to hypoxia. HIF-1 thus plays an essential role in embryonic vascularization, tumor angiogenesis and pathophysiology of ischemic disease. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene.
免疫原
A synthetic peptide of human HIF1A
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700842-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)