Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB5700605
Sigma-Aldrich
Anti-MAPK3/ERK1 Antibody
rabbit polyclonal
別名:
ERK-1, ERK1, ERT2, HS44KDAP, HUMKER1A, MAPK3, P44ERK1, P44MAPK, PRKM3, p44-ERK1, p44-MAPK
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥48,530
¥48,530
出荷予定日2025年5月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥48,530
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥48,530
出荷予定日2025年5月31日
製品名
Anti-MAPK3 antibody produced in rabbit,
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
38
40
43
交差性
rat, mouse, human
濃度
0.32 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAPK3(5595)
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the MAP kinase family. MAP kinases, also known as extracellular signal-regulated kinases (ERKs), act in a signaling cascade that regulates various cellular processes such as proliferation, differentiation, and cell cycle progression in response to a variety of extracellular signals. This kinase is activated by upstream kinases, resulting in its translocation to the nucleus where it phosphorylates nuclear targets. Alternatively spliced transcript variants encoding different protein isoforms have been described.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human MAPK3 (NP_002737.2).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700605-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)