安全性情報
SAB5700585
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-DLG2-Y340 antibody produced in rabbit
別名:
PPP1R58, PSD-93, PSD93
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥41,250
¥41,250
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥41,250
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥41,250
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
rat, human, mouse
濃度
2.57mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr340)
遺伝子情報
human ... DLG2(1740)
免疫原
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding Y340 of human DLG2.
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700585-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)