安全性情報
SAB5700565
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-EphA3-Y779 antibody produced in rabbit
別名:
EK4, EPHA3, ETK, ETK1, HEK, HEK4, TYRO4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥48,530
¥48,530
出荷予定日2025年5月02日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥48,530
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥48,530
出荷予定日2025年5月02日
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
110
交差性
human
濃度
2.26 mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr779)
遺伝子情報
human ... EPHA3(2042)
詳細
This gene belongs to the ephrin receptor subfamily of the protein-tyrosine kinase family. EPH and EPH-related receptors have been implicated in mediating developmental events, particularly in the nervous system. Receptors in the EPH subfamily typically have a single kinase domain and an extracellular region containing a Cys-rich domain and 2 fibronectin type III repeats. The ephrin receptors are divided into 2 groups based on the similarity of their extracellular domain sequences and their affinities for binding ephrin-A and ephrin-B ligands. This gene encodes a protein that binds ephrin-A ligands. Two alternatively spliced transcript variants have been described for this gene.
免疫原
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding Y779 of human EphA3.
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700565-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)