Merck
すべての画像(19)
主要文書
安全性情報
SAB5700462
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-AKT1S1-T246 antibody produced in rabbit
別名:
AKT1S1, Lobe, PRAS40
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥64,700
¥64,700
出荷予定日2025年4月24日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥64,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥64,700
出荷予定日2025年4月24日
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
13
27
29
化学種の反応性
rat, human, mouse
濃度
1.52 mg/ml
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr246)
遺伝子情報
human ... AKT1S1(84335)
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around T246 of human AKT1S1 (NP_001092102.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700462-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)