安全性情報
SAB5700406
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-P90RSK-S380 antibody produced in rabbit
別名:
HU-1, MAPKAPK1A, RPS6KA1, RSK, RSK1, p90Rsk
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥48,530
¥48,530
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥48,530
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥48,530
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
72
81
82
83
交差性
rat, mouse, human
濃度
1.41 mg/ml
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer380)
遺伝子情報
human ... RPS6KA1(6195)
詳細
This gene encodes a member of the RSK (ribosomal S6 kinase) family of serine/threonine kinases. This kinase contains 2 nonidentical kinase catalytic domains and phosphorylates various substrates, including members of the mitogen-activated kinase (MAPK) signalling pathway. The activity of this protein has been implicated in controlling cell growth and differentiation. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around S380 of human P90RSK (NP_002944.2).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700406-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)