安全性情報
SAB5700386
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-AURKA-T288 antibody produced in rabbit
別名:
AIK, ARK1, AURA, AURKA, BTAK, PPP1R47, STK15, STK6, STK7
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥55,000
¥55,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥55,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥55,000
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
45
交差性
human
濃度
3.55 mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr288)
遺伝子情報
human ... AURKA(6790)
詳細
The protein encoded by this gene is a cell cycle-regulated kinase that appears to be involved in microtubule formation and/or stabilization at the spindle pole during chromosome segregation. The encoded protein is found at the centrosome in interphase cells and at the spindle poles in mitosis. This gene may play a role in tumor development and progression. A processed pseudogene of this gene has been found on chromosome 1, and an unprocessed pseudogene has been found on chromosome 10. Multiple transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around T288 of human AURKA (NP_003591.2).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700386-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)