安全性情報
SAB5700384
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PKC (pan) (zeta)-T410 antibody produced in rabbit
別名:
PRKCA, PRKCB, PRKCD, PRKCE, PRKCG, PRKCH, PRKCI, PRKCQ, PRKCZ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥48,530
¥48,530
出荷予定日2025年4月24日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥48,530
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥48,530
出荷予定日2025年4月24日
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
46
56-68
74-83
化学種の反応性
rat, human, mouse
濃度
0.86mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr410)
遺伝子情報
human ... PRKCA(5578)
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around T410 of human PRKCZ (NP_002735.3).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700384-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)