安全性情報
SAB5700339
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-STMN1-S16 antibody produced in rabbit
別名:
C1orf215, LAP18, Lag, OP18, PP17, PP19, PR22, SMN, STMN1, stathmin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥48,530
¥48,530
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥48,530
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥48,530
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
17
19
交差性
mouse, human
濃度
0.85 mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer16)
遺伝子情報
human ... STMN1(3925)
詳細
This gene belongs to the stathmin family of genes. It encodes a ubiquitous cytosolic phosphoprotein proposed to function as an intracellular relay integrating regulatory signals of the cellular environment. The encoded protein is involved in the regulation of the microtubule filament system by destabilizing microtubules. It prevents assembly and promotes disassembly of microtubules. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around S16 of human STMN1 (NP_001138926.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700339-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)