安全性情報
SAB5700302
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Jun-T239 antibody produced in rabbit
別名:
AP-1, AP1, JUN, c, c-Jun
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥48,530
¥48,530
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥48,530
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥48,530
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
35
交差性
human
濃度
1.31 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr239)
遺伝子情報
human ... JUN(3725)
詳細
This gene is the putative transforming gene of avian sarcoma virus 17. It encodes a protein which is highly similar to the viral protein, and which interacts directly with specific target DNA sequences to regulate gene expression. This gene is intronless and is mapped to 1p32-p31, a chromosomal region involved in both translocations and deletions in human malignancies.
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around T239 of human Jun (NP_002219.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700302-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)