安全性情報
SAB5700270
Sigma-Aldrich
Anti-GDI2 antibody produced in rabbit
別名:
GDI2, HEL-S-46e, RABGDIB
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥48,530
¥48,530
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥48,530
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥48,530
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
45
50
交差性
mouse, rat, human
濃度
3.19 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:200-1:3000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GDI2(2665)
詳細
GDP dissociation inhibitors are proteins that regulate the GDP-GTP exchange reaction of members of the rab family, small GTP-binding proteins of the ras superfamily, that are involved in vesicular trafficking of molecules between cellular organelles. GDIs slow the rate of dissociation of GDP from rab proteins and release GDP from membrane-bound rabs. GDI2 is ubiquitously expressed. The GDI2 gene contains many repetitive elements indicating that it may be prone to inversion/deletion rearrangements. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 296-445 of human GDI2 (NP_001485.2).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700270-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)