安全性情報
SAB5700267
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFA7 antibody produced in rabbit
別名:
B14.5a, CI-B14.5a, NDUFA7
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥48,530
¥48,530
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥48,530
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥48,530
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
12
交差性
rat, human, mouse
濃度
1.07 mg/ml
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NDUFA7(4701)
詳細
This gene encodes a subunit of NADH:ubiquinone oxidoreductase (complex I), which is a multiprotein complex located in the inner mitochondrial membrane. Complex I functions in the transfer of electrons from NADH to the respiratory chain.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-113 of human NDUFA7 (NP_004992.2).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700267-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)