Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB5700265
Sigma-Aldrich
Anti-OXCT1 antibody produced in rabbit
別名:
OXCT, OXCT1, SCOT
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥55,000
¥55,000
出荷予定日2025年5月21日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥55,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥55,000
出荷予定日2025年5月21日
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
13
56
交差性
human, rat, mouse
濃度
3.7 mg/ml
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OXCT1(5019)
関連するカテゴリー
詳細
This gene encodes a member of the 3-oxoacid CoA-transferase gene family. The encoded protein is a homodimeric mitochondrial matrix enzyme that plays a central role in extrahepatic ketone body catabolism by catalyzing the reversible transfer of coenzyme A from succinyl-CoA to acetoacetate. Mutations in this gene are associated with succinyl CoA:3-oxoacid CoA transferase deficiency.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 261-520 of human OXCT1 (NP_000427.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700265-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)