安全性情報
SAB5700203
Sigma-Aldrich
Anti-S100A6 antibody produced in rabbit
別名:
2A9, 5B10, CABP, CACY, PRA, S100A6
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥48,530
¥48,530
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥48,530
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥48,530
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
10
交差性
human, mouse
濃度
4.02 mg/ml
テクニック
western blot: 1:200-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... S100A6(6277)
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the S100 family of proteins containing 2 EF-hand calcium-binding motifs. S100 proteins are localized in the cytoplasm and/or nucleus of a wide range of cells, and involved in the regulation of a number of cellular processes such as cell cycle progression and differentiation. S100 genes include at least 13 members which are located as a cluster on chromosome 1q21. This protein may function in stimulation of Ca2+-dependent insulin release, stimulation of prolactin secretion, and exocytosis. Chromosomal rearrangements and altered expression of this gene have been implicated in melanoma.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-90 of human S100A6 (NP_055439.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700203-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)