Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB5700190
Sigma-Aldrich
Anti-N Cadherin antibody produced in rabbit
別名:
CD325, CDH2, CDHN, CDw325, N Cadherin, NCAD
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥55,000
¥55,000
出荷予定日2025年5月28日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥55,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥55,000
出荷予定日2025年5月28日
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
97
99
交差性
human, mouse, rat
濃度
2.23 mg/ml
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDH2(1000)
詳細
This gene encodes a classical cadherin and member of the cadherin superfamily. Alternative splicing results in multiple transcript variants, at least one of which encodes a preproprotein is proteolytically processed to generate a calcium-dependent cell adhesion molecule and glycoprotein. This protein plays a role in the establishment of left-right asymmetry, development of the nervous system and the formation of cartilage and bone.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 750-850 of human N-Cadherin (NP_001783.2).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700190-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)