Merck
すべての画像(8)
主要文書
安全性情報
SAB5700123
Sigma-Aldrich
Anti-HuR/ELAVL1 antibody produced in rabbit
別名:
ELAV1, ELAVL1, HUR, HuR / ELAVL1, Hua, MelG
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥64,700
¥64,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥64,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥64,700
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
36
38
交差性
human, rat, mouse
濃度
1.36 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ELAVL1(1994)
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the ELAVL family of RNA-binding proteins that contain several RNA recognition motifs, and selectively bind AU-rich elements (AREs) found in the 3′ untranslated regions of mRNAs. AREs signal degradation of mRNAs as a means to regulate gene expression, thus by binding AREs, the ELAVL family of proteins play a role in stabilizing ARE-containing mRNAs. This gene has been implicated in a variety of biological processes and has been linked to a number of diseases, including cancer. It is highly expressed in many cancers, and could be potentially useful in cancer diagnosis, prognosis, and therapy.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-326 of human HuR / ELAVL1 (NP_001410.2).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700123-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)