安全性情報
SAB5700026
Sigma-Aldrich
Anti-NCOA2 antibody produced in rabbit
別名:
GRIP1, KAT13C, NCOA2, NCoA-2, SRC2, TIF2, bHLHe75
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥55,000
¥55,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥55,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥55,000
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
159
交差性
human, rat, mouse
濃度
1.65 mg/ml
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NCOA2(10499)
詳細
The protein encoded by this gene functions as a transcriptional coactivator for nuclear hormone receptors, including steroid, thyroid, retinoid, and vitamin D receptors. The encoded protein acts as an intermediary factor for the ligand-dependent activity of these nuclear receptors, which regulate their target genes upon binding of cognate response elements. This gene has been found to be involved in translocations that result in fusions with other genes in various cancers, including the lysine acetyltransferase 6A (KAT6A) gene in acute myeloid leukemia, the ETS variant 6 (ETV6) gene in acute lymphoblastic leukemia, and the hes related family bHLH transcription factor with YRPW motif 1 (HEY1) gene in mesenchymal chondrosarcoma. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 550-820 of human NCOA2 (NP_006531.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700026-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)