安全性情報
SAB5300088
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HAS3 antibody produced in mouse
clone 3C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
N/A
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥83,700
¥83,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥83,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥83,700
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3C9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
63 kDa
交差性
human
テクニック
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HAS3(3038)
関連するカテゴリー
免疫原
Purified recombinant fragment of human HAS3 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against HAS3
物理的形状
Purified antibody in PBS with 0.05% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB5300088-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Katharina Röck et al.
The Journal of biological chemistry, 287(24), 20056-20069 (2012-04-12)
Hyaluronan (HA) and versican are key components of the dermis and are responsive to ultraviolet (UV)B-induced remodeling. The aim of this study was to explore the molecular mechanisms mediating the effects of estrogen (E(2)) on HA-rich extracellular matrix during photoaging.