SAB5202071
Monoclonal Anti-beta 4 Spectrin-Horseradish Peroxidase antibody produced in mouse
clone S393-2, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-SPTBN4
サイズを選択してください
¥50,250
サイズを選択してください
About This Item
¥50,250
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
S393-2
monoclonal
詳細
clone S393-2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
target molecular weight: 200 kDa
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human (Tested), rat (Predicted), African green monkey (Tested), mouse (Predicted)
包装
pkg of 100 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
濃度
1.0 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SPTBN4(57731)
免疫原
アプリケーション
Western blotting
Dilution 1:1000
Tissue/Cell Type Used: monkey COS-Beta-4-Spectrin-His
Immunofluorescence
Dilution 1:100
Tissue/Cell Type Used: SK-N-BE
物理的形状
調製ノート
保管および安定性
その他情報
Does not cross react with other Beta-spectrins
Lot Expiration/Retest Date: Expires 1 year from purchase
Purification method: Protein G purified
Product type: Primary antibody
Antibody structure: Whole Antibody
Protein ID: NP_066022.2
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB5202071-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ