安全性情報
SAB5200687
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Nalcn - Percp antibody produced in mouse
clone S187-7, purified immunoglobulin
別名:
Anti-CanIon, Anti-MGC74524, Anti-Putative 4 repeat voltage gated ion channel, Anti-VGCNL1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥66,980
¥66,980
出荷予定日2025年4月30日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥66,980
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥66,980
出荷予定日2025年4月30日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
S187-7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt 200 kDa
交差性
rat, mouse
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
免疫原
Fusion protein amino acids 1659-1738 (cytoplasmic C-terminus) of rat NALCN
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5200687-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)