安全性情報
SAB5200600
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Git1 antibody produced in mouse
clone S39B-8, purified immunoglobulin
別名:
抗GRK相互作用タンパク質1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥64,430
¥64,430
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥64,430
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥64,430
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
S39B-8, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt 90 kDa
交差性
rat, mouse, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rat ... Git1(83709)
免疫原
Fusion protein amino acids 375-770 (C-terminus) of rat GIT1
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5200600-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)