安全性情報
SAB4701109
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STRO1-APC antibody produced in mouse
clone STRO-1
別名:
STRO1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥61,880
¥61,880
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥61,880
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥61,880
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
Allophycocyanin conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
STRO-1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
濃度
0.1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 3 μg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
The mouse monoclonal antibody STRO-1 recognizes the cell surface antigen STRO-1 expressed by bone marrow mesenchymal stromal cells and nucleated erythroid precursors, but not by committed hematopoietic progenitors.
免疫原
Human CD34 positive bone marrow cells
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4701109-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)