安全性情報
SAB4701068
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD137-APC antibody produced in mouse
clone 4B4-1
別名:
4-1BB, 41BB, TNFRSF9
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 TESTS
¥54,600
¥54,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 TESTS
¥54,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥54,600
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
Allophycocyanin conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4B4-1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
テクニック
flow cytometry: 10 μL
アクセッション番号
NP_001552.2
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TNFRSF9(3604)
関連するカテゴリー
詳細
The mouse monoclonal antibody 4B4-1 recognizes a conformational epitope on CD137, an approximately 40 kDa type I transmembrane protein of the TNFR family expressed mainly on activated T cells.
免疫原
Recombinant human CD137 ectodomain
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4701068-100TST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)