安全性情報
SAB4701047
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IFNgamma antibody produced in mouse
clone NIB42
別名:
IFN-gamma, Interferon gamma
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥58,230
¥58,230
出荷予定日2025年5月10日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥58,230
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥58,230
出荷予定日2025年5月10日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
NIB42, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
濃度
1 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
アクセッション番号
NM_000619.2
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IFNG(3458)
詳細
The mouse monoclonal antibody NIB42 recognizes IFN-gamma, a 16-25 kDa cytokine produced by activated Th1 cells and NK cells. Binds both glycosylated and non-glycosylated protein.
免疫原
Recombinant human interferon gamma
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4701047-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)