安全性情報
SAB4700748
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD180 antibody produced in mouse
clone G28-8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Bgp95, Anti-LY64, Anti-RP105
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥33,600
¥33,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥33,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥33,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
G28-8, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
FUNC: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD180(4064)
関連するカテゴリー
詳細
The mouse monoclonal antibody G28-8 recognizes CD180, a 95-105 kDa TLR-like glycoprotein expressed on peripheral blood monocytes and dendritic cells, mantle zone B cells and marginal zone B cells, but very weakly on germinal center B cells.
免疫原
Human tonsillar B cells
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(pH 7.4、15 mM アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Jan Code
SAB4700748-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)