SAB4700699
IgM-FITC Isotype Control murine
clone PFR-03, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
IgM-Fluorescein isothiocyanate Isotype Control murine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥48,790
¥48,790
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥48,790
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.42
¥48,790
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
クローン
PFR-03, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgM
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
This mouse IgM monoclonal antibody (clone PFR-03) reacts with undefined epitope on a plant pathogen.
免疫原
Phytophthora sp.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Solution in Tris buffered saline, pH 8.0, with 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700699-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ