SAB4700511
Monoclonal Anti-CD43-FITC antibody produced in mouse
clone MEM-59, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Leukosialin, Anti-SPN
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 TEST
¥43,050
¥43,050
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 TEST
¥43,050
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥43,050
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MEM-59, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SPN(6693)
詳細
The antibody MEM-59 recognizes neuraminidase-sensitive epitope on CD43 (Leukosialin), a 95-135 kDa type I transmembrane glycoprotein (mucin-type) which is involved in lymphocyte activation. CD43 is expressed by platelets and at high levels on the surface of all leukocytes; it is negative on resting B lymphocytes and erythrocytes.
免疫原
Human T lymphocytes
アプリケーション
試薬は、100 μL全血または1e6細胞懸濁液につき20 μLの試薬を用いたヒト血液細胞のフローサイトメトリー解析用にデザインされています。バイアル(2 mL)の内容量は100回分です。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(15 mM アジ化ナトリウム、安定化剤として0.2%ハイグレード プロテアーゼフリーBSA含有)
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700511-100TST:
アクティブなフィルタ