安全性情報
SAB4700413
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KRT18-FITC antibody produced in mouse
clone C-04, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Cytokeratin 18
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥43,050
¥43,050
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥43,050
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥43,050
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
C-04, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mammals
濃度
0.1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KRT18(3875)
詳細
The antibody C-04 reacts with Cytokeratin 18 (45 kDa), a member of intermediate filaments subfamily represented in epithelial tissues.
免疫原
Cytoskeleton preparation of epidermal carcinoma cell line A431
アプリケーション
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. It is recommended to use 10 μL of reagent / 1e6 cells in suspension. Since applications vary, the reagent should be titrated for each particular testing system.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(15 mM アジ化ナトリウム、安定化剤として0.2%ハイグレード プロテアーゼフリーBSA含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700413-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)