安全性情報
SAB4700393
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD11c-PE antibody produced in mouse
clone BU15, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-ITGAX
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 TEST
¥60,610
¥60,610
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 TEST
¥60,610
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.44
¥60,610
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
phycoerythrin (R-PE) conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BU15, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
monkey, canine, human
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGAX(3687)
詳細
The antibody BU15 reacts with CD11c (alphaX, p150), a 150 kDa integrin expressed mainly on dendritic cells and tissue macrophages.
免疫原
Dendritic cells of synovial fluid
アプリケーション
試薬は、100 μL全血または1e6細胞懸濁液につき20 μLの試薬を用いたヒト血液細胞のフローサイトメトリー解析用にデザインされています。バイアル(2 mL)の内容量は100回分です。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(15 mM アジ化ナトリウム、安定化剤として0.2%ハイグレード プロテアーゼフリーBSA含有)
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700393-100TST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)