安全性情報
SAB4700376
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD11a, azide free antibody produced in mouse
clone MEM-25, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-ITGAL azide free, Anti-LFA-1 α chain
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥33,600
¥33,600
出荷予定日2025年4月24日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥33,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥33,600
出荷予定日2025年4月24日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MEM-25, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGAL(3683)
詳細
The antibody MEM-25 reacts with CD11a (alpha subunit of human LFA-1), a 170-180 kDa type I transmembrane glycoprotein expressed on B and T lymphocytes, monocytes, macrophages, neutrophils, basophils and eosinophils.
免疫原
Leukocytes from a pacient suffering from a LGL-type leukaemia
アプリケーション
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution for Flow Cytometry is 2 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Solution in azide free phosphate buffered saline, pH 7.4; 0.2 um filter sterilized.
Jan Code
SAB4700376-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)