安全性情報
SAB4700375
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD41b antibody produced in mouse
clone HIP2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-ITGA2B
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥33,600
¥33,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥33,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥33,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HIP2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
nonhuman primates, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG3
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGA2B(3674)
関連するカテゴリー
詳細
The antibody HIP2 reacts with beta (b) subunit of CD41 glycoprotein (light chain; 23 kDa). CD41 is mainly expressed on platelets and megakaryocytes.
アプリケーション
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 1 μL reagent / 100 μL of whole blood.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(pH 7.4、15 mM アジ化ナトリウム含有)
Jan Code
SAB4700375-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)