安全性情報
SAB4700312
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HLA-G-APC antibody produced in mouse
clone MEM-G/9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥71,300
¥71,300
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥71,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥71,300
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
Allophycocyanin conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MEM-G/9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
濃度
0.1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HLA-G(3135)
詳細
The antibody MEM-G/9 reacts with native form of human HLA-G1 on the cell surface as well as with soluble HLA-G5 isoform in its beta2-microglobulin associated form. HLA-G belongs to the MHC Class I molecules (MHC Class Ib; nonclassical) and it is expressed on the surface of trophoblast cells. The antibody MEM-G/9 is standard reagent thoroughly validated during 3rd International Conference on HLA-G (Paris, 2003).
免疫原
Recombinant human HLA-G refolded with beta2-microglobulin and peptide
アプリケーション
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of cells expressing HLA-G molecule on the cell surface using a 1:100 dilution. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(15 mM アジ化ナトリウム、安定化剤として0.2%ハイグレード プロテアーゼフリーBSA含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700312-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)