安全性情報
SAB4700295
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GZMB antibody produced in mouse
clone CLB-GB11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Granzyme B
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥38,080
¥38,080
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥38,080
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥38,080
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CLB-GB11, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human, nonhuman primates
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GZMB(3002)
詳細
The mouse monoclonal antibody CLB-GB11 recognizes granzyme B, a 31 kDa serine protease expressed in activated Tc cells and NK cells.
免疫原
Human NK cell line YT-INDY-derived granzyme B
アプリケーション
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution for Flow Cytometry is 2-8 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Solution in Tris buffered saline, pH 8.0, with 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4700295-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yanbin Liu et al.
Oncogene, 40(12), 2230-2242 (2021-03-03)
Despite the well-established role of CMTM6 in the stabilization of cell surface PD-L1 in cancer cells, the mechanisms underlying CMTM6 expression and regulation are still largely unknown. Here we unexpectedly find a strikingly positive correlation between CMTM6 and Hu-Antigen R