Merck
SAB4600175
Sigma-Aldrich
Anti-Goat IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF 647 antibody produced in donkey
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μL
¥22,200
250 μL
¥34,200
¥22,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μL
¥22,200
250 μL
¥34,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥22,200
Check Cart for Availability
由来生物
donkey
品質水準
結合体
CF 647 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
goat
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
蛍光検出
λex 650 nm; λem 665 nm
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
Immunoglobulin G (IgG) belongs to immunoglobulin family and consists of gamma (γ) heavy chain in the constant (C) region. IgG is a widely expressed serum antibody. Monomeric structure of IgG constitutes two identical heavy chains and two identical light chains with molecular weight of 50kDa and 25kDa respectively, the primary structure of this antibody also contains disulfide bonds involved in linking the two heavy chains, linking the heavy and light chains and resides inside the chains. IgG is further subdivided into four classes namely, IgG1, IgG2, IgG3, and IgG4 with different heavy chains, named γ1, γ2, γ3, and γ4, respectively. IgG is produced and released from CD5+B cells, the predominant lymphocytes in the neonatal cell repertoire. Maternal IgG is the only antibody transported across the placenta to the fetus. Maternal IgG passively immunizes the infants. CF 647 is a cyanine based superior far red dye, with molecular weight of ~836 and has excitation laser line at 633nm, 635nm or 640nm. CF 647 has absorption/emission maxima at 650/665nm.
特異性
Binds all goat IgGs (minimal cross-reaction with chicken, guinea pig, hamster, horse, human, mouse, rabbit and rat serum proteins)
免疫原
goat IgG (H+L)
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、2 mg/mL BSA含有)
調製ノート
Protect from light.
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:[email protected]
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600175-250UL:
SAB4600175-50UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Noemi Anna Pesce et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 25(22), 10480-10493 (2021-10-09)
In retinopathy of prematurity (ROP), the abnormal retinal neovascularization is often accompanied by retinal neuronal dysfunction. Here, a rat model of oxygen-induced retinopathy (OIR), which mimics the ROP disease, was used to investigate changes in the expression of key mediators
Noemi Anna Pesce et al.
Cells, 10(1) (2021-01-23)
During retinal development, a physiologic hypoxia stimulates endothelial cell proliferation. The hypoxic milieu warrants retina vascularization and promotes the activation of several mechanisms aimed to ensure homeostasis and energy balance of both endothelial and retinal cells. Autophagy is an evolutionarily
Altair Brito Dos Santos et al.
Cell reports. Medicine, 4(12), 101308-101308 (2023-12-13)
De novo mutations in STXBP1 are among the most prevalent causes of neurodevelopmental disorders and lead to haploinsufficiency, cortical hyperexcitability, epilepsy, and other symptoms in people with mutations. Given that Munc18-1, the protein encoded by STXBP1, is essential for excitatory
Filippo Locri et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 97(9), 1273-1283 (2019-06-28)
Puncture-induced iris neovascularization (rubeosis iridis; RI) in mice is associated with upregulation of extracellular matrix (ECM) degradation and inflammatory factors. The anti-angiogenic and anti-inflammatory efficacy of UPARANT in reducing RI was determined by noninvasive, in vivo iris vascular densitometry, and
Jeff R Jones et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 38(37), 7986-7995 (2018-08-08)
The suprachiasmatic nucleus (SCN) synchronizes circadian rhythms in behavior and physiology to the external light cycle, but the mechanisms by which this occurs are unclear. As the neuropeptide vasoactive intestinal peptide (VIP) is important for circadian light responses, we tested