安全性情報
SAB4504720
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-p16-INK4a (pSer152) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
多能性腫瘍抑制因子1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥80,700
¥80,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥80,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥80,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 17 kDa
交差性
human, rat, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer152)
遺伝子情報
human ... CDKN2A(1029)
詳細
p16INK4A (cyclin-dependent kinase inhibitor 2A isoform) and p14ARF (cyclin-dependent kinase inhibitor 2A) are encoded by the CDKN2A (cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, multiple tumor suppressor) gene. p16INK4A is a low molecular weight protein. This gene is mapped to human chromosome 9p21.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human p16-INK4a around the phosphorylation site of Ser152.
Immunogen Range: 107-156
生物化学的/生理学的作用
p16INK4A (cyclin-dependent kinase inhibitor 2A isoform) serves as a tumor suppressor and it negatively modulates cell growth by arresting cells in the G1 phase. Mutations in the CDKN2A (cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, multiple tumor suppressor) gene is the main reason of inherited susceptibility to melanoma.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4504720-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Geographical variation in the penetrance of CDKN2A mutations for melanoma
Bishop DT, et al.
Journal of the National Cancer Institute, 94(12), 894-903 (2002)