Merck
すべての画像(9)
主要文書
安全性情報
SAB4504700
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Cyclin C (pSer275) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,530
¥60,530
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,530
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,530
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 33 kDa
交差性
human, mouse, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer275)
遺伝子情報
human ... CCNC(892)
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Cyclin C around the phosphorylation site of Ser275.
Immunogen Range: 234-283
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4504700-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cheng Zhang et al.
Oncology letters, 13(4), 2059-2070 (2017-04-30)
Human bone marrow stromal cells (hBMSCs) may contribute to the growth of tyrosine kinase inhibitor (TKI)-resistant chronic myelogenous leukemia (CML). However, there are certain differences in biology between CML and Philadelphia-positive acute lymphoblastic leukemia (Ph+ ALL). Little is known about