Merck
すべての画像(8)
主要文書
安全性情報
SAB4504074
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Adrenergic Receptor B2 (pSer355+Ser356) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,600
¥68,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 46 kDa
交差性
mouse, rat, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer355)
遺伝子情報
human ... ADRB2(154)
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Adrenergic Receptor B2 around the phosphorylation site of Ser355 and Ser356.
Immunogen Range: 331-380
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4504074-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fengjiao Sun et al.
Journal of ethnopharmacology, 235, 375-384 (2019-02-10)
Either Aconite Lateralis Radix Praeparata (Fuzi) or Pinelliae Rhizoma (Banxia) exerts anti-inflammatory activity and their combination has long been used in China for treating cardiovascular diseases. However, combination of two drugs is controversially prohibited in clinical prescriptions because it serves
Fengjiao Sun et al.
International journal of molecular medicine, 41(5), 2493-2504 (2018-02-03)
Right ventricular (RV) remodeling coupled with extensive apoptosis in response to unrestrained biomechanical stress may lead to RV failure (RVF), which is the immediate cause of death in the majority of patients with pulmonary arterial hypertension (PAH). Overexpression of β2‑adrenergic