安全性情報
SAB4503865
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Opioid Receptor-δ (pSer363) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,600
¥68,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 40 kDa
交差性
mouse, human, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer363)
遺伝子情報
human ... OPRD1(4985)
詳細
The OPRD1 (opioid receptor δ 1) encodes for a G-protein-coupled receptor. It is located on human chromosome 1p35.3. It is abundantly expressed in peripheral tissues.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Opioid Receptor-delta around the phosphorylation site of Ser363.
Immunogen Range: 323-372
生物化学的/生理学的作用
OPRD1 (opioid receptor δ 1) is characterized with cognitive function and mood-driven behavior. δ-opioid receptor (DOR) is known to be involved in the progression and development of specific malignant tumours. Due to its overexpression in breast cancer, OPRD1 can serve as a novel therapeutic marker.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4503865-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Molecular Pharmacology of ?-Opioid Receptors
Gendron L, et al.
Pharmacological Reviews, 115(6), 1363-1381 (2016)
Elevated OPRD1 promoter methylation in Alzheimer's disease patients
Ji H, et al.
PLoS ONE, 12(3) (2017)