Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB4503823
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Lyn (pTyr507) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,600
¥68,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 58 kDa
交差性
mouse, human, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr507)
遺伝子情報
human ... LYN(4067)
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Lyn around the phosphorylation site of Tyr507.
Immunogen Range: 463-512
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4503823-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shuilian Fu et al.
International immunopharmacology, 71, 1-6 (2019-03-13)
The anti-allergic effect of berberine was evaluated in cellular and animal models of allergic responses. In this study, the results of the in vitro model of immunoglobulin (Ig) E-mediated mast cell degranulation showed that berberine significantly inhibited the release of
Spring Davis et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 315(1), C62-C72 (2018-05-03)
Chitin particles have been used to understand host response to chitin-containing pathogens and allergens and are known to induce a wide range of polarized macrophage activations, depending, at least in part, on particle size. Nonphagocytosable particles larger than a macrophage