SAB4503736
抗CDC25A抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
CDC25M3, Dual specificity phosphatase Cdc25A, M-phase inducer
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,600
¥68,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,600
About This Item
¥68,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 59 kDa
交差性
human, mouse, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDC25A(993)
詳細
Anti-CDC25A Antibody detects endogenous levels of total CDC25A protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CDC25A.
Immunogen Range: 144-193
Immunogen Range: 144-193
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Jinhong Qi et al.
BMC cancer, 21(1), 819-819 (2021-07-17)
Cell division cycle 25A (CDC25A) is a well-recognized regulator of cell cycle progression and is involved in cancer development. This work focused on the function of CDC25A in cervical cancer cell growth and the molecules involved. A GEO dataset GSE63514