Merck
SAB4503690
Sigma-Aldrich
Anti-SEPARASE antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
ESP1, EXTRA SPINDLE POLES-LIKE 1, SEPARIN, extra spindle poles like 1 (S. cerevisiae)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥80,700
¥80,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥80,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥80,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 233 kDa
交差性
mouse, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ESPL1(9700)
詳細
Anti-SEPARASE Antibody detects endogenous levels of total SEPARASE protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human SEPARASE.
Immunogen Range: 767-816
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rui Song et al.
International journal of general medicine, 15, 8381-8398 (2022-12-06)
The extra spindle pole bodies-like 1 (ESPL1) gene is associated with malignant biological behaviors in several tumors. Nevertheless, the correlation between hepatocellular carcinoma (HCC) and ESPL1 has not been determined. The present study analyzed the molecular function and prognostic value