SAB4503488
抗CCKAR抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
CCK-A receptor, CCK-AR, CCK1-R, Cholecystokinin receptor type A, Cholecystokinin-1 receptor
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,600
¥68,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 47 kDa
交差性
human, rat, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CCKAR(886)
詳細
Anti-CCKAR Antibody detects endogenous levels of total CCKAR protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CCKAR.
Immunogen Range: 215-264
Immunogen Range: 215-264
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Yuchuan Zhou et al.
Reproduction (Cambridge, England), 150(4), 257-268 (2015-07-16)
Cholecystokinin (CCK), a peptide hormone and a neurotransmitter, was detected in mature sperm two decades ago. However, the exact role of CCK and the types of CCK receptors (now termed CCK1 and CCK2) in sperm have not been identified. Here