Merck
SAB4502928
Sigma-Aldrich
Anti-TCF4, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Class A helix-loop-helix transcription factor ME2, ITF-2, ITF2, Immunoglobulin transcription factor 2, MITF-2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,530
¥60,530
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,530
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,530
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 71 kDa
交差性
human, rat, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TCF4(6925)
詳細
Anti-TCF4 Antibody detects endogenous levels of total TCF4 protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human TCF4/12.
Immunogen Range: 581-630
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Matthew J Hill et al.
Journal of psychiatry & neuroscience : JPN, 42(3), 181-188 (2016-10-01)
Common variants in the To explore molecular and cellular mechanisms by which TCF4 perturbation could interfere with human cortical development, we experimentally reduced the endogenous expression of TCF4 in a neural progenitor cell line derived from the developing human cerebral